190780
Sodium trichloroacetate
97%
Sinonimo/i:
NaTCA, TCA sodium salt, Trichloroacetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
97%
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
190780-500G | |
190780-100G | 4061838759979 |
190780-5G | 4061833320426 |