Documenti fondamentali
187879
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
(2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Beilstein:
1947607
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
122-125 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of [(S)S]-3,6-dimethoxy-2-(p-tolylsulfinyl)-benzaldehyde. It was used in the synthesis of daunornycinone. It was also used in the preparation of pillar[n]arenes (n = 5 or 6) via cyclooligomerization reaction with an appropriate Lewis acid catalyst.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilammina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilammina
An exceptional 5-endo-trig reversal; a convergent synthesis of daunomycinone.
Keay BA and Rodrigo R.
Canadian Journal of Chemistry, 61(3), 637-639 (1983)
Diastereodivergent additions of aluminum and magnesium reagents to [(S)S]-3, 6-dimethoxy-2-(p-tolylsulfinyl)-benzaldehyde.
Almori'n A, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5597-5600 (2003)
Preparation of Pillar [n] arenes by Cyclooligomerization of 2, 5-Dialkoxybenzyl Alcohols or 2, 5-Dialkoxybenzyl Bromides.
Ma Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(27), 5331-5335 (2011)