184268
4-tert-Butylbenzyl alcohol
95%
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3
FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?