Documenti fondamentali
177024
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexylamine
98%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC6H10NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
65-66 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H13N/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1H,3-7,9H2
GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bassetti M and Floris B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 227-233 (1988)
Cyclization reaction of cyclopentadienone with prop-2-yn-1-ol in priority to Diels?Alder reaction.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4235-4239 (2006)