Documenti fondamentali
176095
Sigma-Aldrich
2,2′-Oxydiethylamine dihydrochloride
97%
Sinonimo/i:
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride, 2-Aminoethyl ether dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
O(CH2CH2NH2)2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.07
Beilstein:
3672341
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
230-234 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride was used in the synthesis of macrocyclic bisimines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The preparation of thiophene-based azacryptand Mannich bases.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 717-724 (2002)