Documenti fondamentali
8.18431
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Ethylene glycol mono(2-aminoethyl) ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
213-195-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
370 °C
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.0-15.5 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
218-224 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-11 °C
Temp. transizione
flash point 127 °C
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCCOCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C