168440
α,β-Dibromohydrocinnamic acid
≥99%
Sinonimo/i:
2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(Br)CH(Br)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H,(H,12,13)
FXJWTHBNVZNQQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dehydrobromination of α,β-dibromohydrocinnamic acid has been studied in liquid ammonia.
Applicazioni
α,β-Dibromohydrocinnamic acid (2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid) was used in one-pot synthesis of enynes via microwave irradiation.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Synthesis of (Z)-1-bromo-1-alkenes and terminal alkynes from anti-2, 3-dibromoalkanoic acids by microwave-induced reaction.
Kuang C, et al.
Tetrahedron, 61(16), 4043-4052 (2005)
Dehydrobromination of a, ?-Dibromohydrocinnamic Acid in Liquid Ammonia1.
Paulson RV and MacGregor WS.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 679-681 (1951)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
168440-100G | |
168440-25G | 4061831818925 |