Documenti fondamentali
16599
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-L-phenylglycine
≥98.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
FANMQHUKZBBELZ-ZETCQYMHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)