164747
Europium tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-(+)-camphorate]
98%
Sinonimo/i:
Eu(hfc)3, Europium(III) tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-d-camphorate], Tris[3-(heptafluoropropylhydroxymethylene)-d-camphorato]europium(III)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +158.0°, c = 1 in chloroform
tecniche
NMR: suitable
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)\C2=C(\O[Eu](O\C(=C3\C4CC[C@@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O\C(=C5/C6CC[C@@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7+;/t3*6-,11+;/m111./s1
VGLKHVQPWGFXEG-PSMAIOHISA-K
Categorie correlate
Applicazioni
- Enantiomeric purities of the precursors of trisporic acids A, B and related products.
- Optical purity of racemic 6,7-dichloro-5-methoxy-2-methyl-2-phenyl-1 indanone.
- Epimeric purity of 4-methylsulfinylbutylglucosinolate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?