Documenti fondamentali
164577
Sigma-Aldrich
Tritylium tetrafluoroborate
Sinonimo/i:
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3C(BF4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.13
Beilstein:
3659536
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
205-215 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of substituted dihydroazulene photoswitches
  • Carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation
  • 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α−amino-β-hydroxy esters
  • Oxidation of allenic compounds
  • Mukaiyama aldol addition reactions
  • Ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)