163643
N,N-Dimethylthioformamide
≥98%
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.576 (lit.)
P. ebollizione
58-60 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[H]C(=S)N(C)C
InChI
1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
SKECXRFZFFAANN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?