272469
2-Cyanothioacetamide
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitrile
Stringa SMILE
NC(=S)CC#N
InChI
1S/C3H4N2S/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
BHPYMZQTCPRLNR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?