134236
Morpholine
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
31 mmHg ( 38 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
590 °F
Limite di esplosione
10.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
129 °C (lit.)
Punto di fusione
−7-−5 °C (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Morpholine is a cyclic amine that serves as a solvent, corrosion inhibitor, and chemical intermediate.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?