Key Documents
160008
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4C4H6CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. eboll.
295 °C (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
InChI
1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
XQONXPWVIZZJIL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile is also referred as 1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane.
Applicazioni
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile (1-(4-chlorophenyl)-1-cyanocyclobutane) can be used in the synthesis of pharmacologically active metabolites of the anti-obesity drug-sibutramine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Phase transfer alkylation of arylacetonitriles revisited.
Barbasiewicz M, et al.
Tetrahedron Letters, 47(23), 3871-3874 (2006)