159344
Ethyl 4-isocyanatobenzoate
97%
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
118-119 °C/0.8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
CFEPCPHKICBCJV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
159344-1G | |
159344-25G | 4061836825416 |
159344-5G | 4061836825423 |