Documenti fondamentali
B88802
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyryl chloride
99%
Sinonimo/i:
tert-Butylacetyl chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.60
Beilstein:
1740421
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
127-129 °C (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)