155799
4-Fluorostyrene
99%, contains tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
1-Ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Vinyl-4-fluorobenzene, p -Fluorostyrene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. eboll.
67 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.