Documenti fondamentali
151556
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.63
Beilstein:
104617
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(CCCCl)OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h2-6H2,1H3
OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane was used in the preparation of 7-[(4,4-Ethylenedioxy)pentoxy]-2H-1-benzopyran-2-one.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
María C Gutiérrez et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(20), 3500-3506 (2003-11-06)
The first fluorogenic assay allowing for detection of microbial enzymes able to perform Baeyer-Villiger oxidation is described. This is based on the use of 4-oxopentyl umbelliferyl ether 1 as a fluorogenic substrate. When Baeyer-Villigerases active against this test ketone are