145505
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
97%
Sinonimo/i:
alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
245-250 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to yellow
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?