144959
4-Ethoxybenzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Ethoxybenzoic acid was used to prepare highly conducting and flexible few-walled carbon nanotube thin films.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Nanjundan Ashok Kumar et al.
ACS nano, 5(3), 2324-2331 (2011-03-05)
We report an effective route to prepare highly conducting and flexible few-walled carbon nanotube (FWNT) thin films. The free-standing thin films were fabricated by functionalizing FWNTs with 4-ethoxybenzoic acid (EBA) via a direct Friedel-Crafts acylation reaction in a nondestructive polyphosphoric