Documenti fondamentali
144274
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzenethiol
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. ebollizione
112-116 °C/50 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
Sc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dichlorobenzenethiol may be used in the synthesis of radiolabeled alkyl aryl ethers and sulphides via phase transfer catalysis and chlorinated biphenyl methylsulfonyl metabolites.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phase transfer mediated synthesis of radiolabelled alkyl aryl ethers and sulphides.
Bergman A and Wachtmeister CA.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 24(8), 925-930 (1987)
An alternative synthesis of chlorinated biphenyl methylsulfonyl metabolites.
Mortimer RD and Newsome WH.
Chemosphere, 32(5), 935-946 (1996)
Esma Khatun et al.
Nanoscale, 9(24), 8240-8248 (2017-06-06)
We report the synthesis of a new silver cluster, [Ag