247146
2-Chlorothiophenol
99%
Sinonimo/i:
2-Chlorobenzenethiol
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6029 (lit.)
P. eboll.
205-206 °C/260 mmHg (lit.)
Densità
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Sc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?