155705
3-Methoxythiophenol
98%
Sinonimo/i:
3-Mercaptoanisole, 3-Methoxybenzenethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
P. ebollizione
223-226 °C (lit.)
Densità
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
155705-1G | |
155705-25G | 4061838742131 |
155705-5G | 4061837803659 |