13954
Benzyltributylammonium bromide
≥99.0%
Sinonimo/i:
Benzyltri-n-butylammonium bromide, Tributylbenzylammonium bromide
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Punto di fusione
169-175 °C
Stringa SMILE
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- As a phase transfer catalyst in the isomerization reactions of cis-4-formyl-2-azetidinones.
- As a hydrogen-bond acceptor in the preparation of deep eutectic solvents, which are used in the isolation of lysozyme from the chicken egg white.
- In the phase transfer glycosylation of novobiocin to yield glucosyl-novobiocin.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?