Documenti fondamentali
135267
Sigma-Aldrich
Bromoclorometano
contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Chlorobromomethane
About This Item
Formula condensata:
BrCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.38
Beilstein:
1730801
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
117 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
può contenere
100 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
68 °C (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (lit.)
Densità
1.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
ClCBr
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2
JPOXNPPZZKNXOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il bromoclorometano è un sotto prodotto della disinfezione dell′acqua mediante clorazione. Possiede potenziale attività antimetanogenica e riduce la produzione di metano ruminale in capre da latte.
Applicazioni
Il bromoclorometano è stato usato nella sintesi e caratterizzazione di poli(metilen dicarbossilati).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Diiodomethane ReagentPlus®, 99%, contains copper as stabilizer
Sigma-Aldrich
158429
Diiodomethane
Bromoethane reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
124052
Bromoethane
n-Butillitio 1.6 M in hexanes
Sigma-Aldrich
186171
n-Butillitio
n-Butillitio 2.5 M in hexanes
Sigma-Aldrich
230707
n-Butillitio
Metanolo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
322415
Metanolo
Synthesis and characterization of linear aliphatic poly (methylene dicarboxylate) s from caesium dicarboxylates and bromochloromethane.
Cimecioglu AL and East GC.
Makromol. Chem., 10(7), 319-324 (1989)
W S Cuello et al.
Journal of toxicology, 2012, 629781-629781 (2012-06-22)
Bromochloromethane (BCM) is a volatile compound and a by-product of disinfection of water by chlorination. Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models are used in risk assessment applications. An updated PBPK model for BCM is generated and applied to hypotheses testing calibrated
Leticia Abecia et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2227-2227 (2018-10-26)
This work aimed to gain insight into the transition from milk to solid feeding at weaning combining genomics and metabolomics on rumen contents from goat kids treated with a methanogenic inhibitor (bromochloromethane, BCM). Sixteen goats giving birth to two kids
G W Jepson et al.
Toxicology and applied pharmacology, 144(2), 315-324 (1997-06-01)
Dermal absorption of organic chemicals from aqueous solutions are a concern in both the workplace and the home. Organic chemicals are generally not very soluble in water and the exposure may never reach steady state because the concentration of chemical
J N McDougal et al.
Toxicology and applied pharmacology, 79(1), 150-158 (1985-06-15)
The dermal absorption of dibromomethane (DBM) and bromochloromethane (BCM) vapors was studied in rats placed in a specially designed chamber incorporating individual respiratory protection to avoid pulmonary uptake. Exposures (DBM: 500 to 10,000 ppm; BCM: 2500 to 40,000 ppm) lasted
Protocolli
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
135267-2L
135267-500G
135267-500ML4061838730596
135267-100G
135267-100ML
135267-2KG
135267-5G
135267-5ML