Documenti fondamentali
131563
Sigma-Aldrich
Propyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinonimo/i:
NSC 50539
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
235-238 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst for the carboxylation of styrene oxide
Reactant involved in:
  • Epoxidation of arylalkenes
  • Boration of allylic epoxides
  • Wittig reactions
  • Selective dimerization of α-olefins
  • Synthesis of indoles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vincent M Morin et al.
ChemistryOpen, 8(11), 1328-1336 (2019-11-07)
The halogen bond has previously been explored as a versatile tool in crystal engineering and anion coordination chemistry, with mechanochemical synthetic techniques having been shown to provide convenient routes towards cocrystals. In an effort to expand our knowledge on the