157317
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinonimo/i:
NSC 110599
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
178-181 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Studied for potential antitumor activity
Reactant for synthesis of:
- Keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions
- Cycloporpylidenemethylarylethynynes
- Dipeptides containing azabicyclo[3.1.0]hexane
Reactant for hydroalkynylation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?