125199
3-Chloropropanesulfonyl chloride
98%
Sinonimo/i:
γ-Chloropropanesulfonyl chloride, 1-Chloro-3-propanesulfonyl chloride, 3-Chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-Chloro-n-propanesulfonyl chloride, 3-Chloropropylsulfonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H6Cl2O2S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?