Key Documents
93479
Sigma-Aldrich
Chloromethanesulfonyl chloride
technical, ≥90% (AT)
Sinonimo/i:
Chloromesyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClCH2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.00
Beilstein:
1811761
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (AT)
Forma fisica
liquid
Densità
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)