Documenti fondamentali
123250
Sigma-Aldrich
4-Antipyrinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carboxaldehyde, Antipyraldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
162-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-11(8-15)12(16)14(13(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
QFYZFYDOEJZMDX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Antipyrinecarboxaldehyde undergoes condensation with 4′-aminobenzo-15-crown-5- to yield functionalized crown ether.
Applicazioni
4-Antipyrinecarboxaldehyde was used in the synthesis of a new crown ether-antipyrine schiffs base.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation and spectroscopic characterization of iron (II) and copper (II) complexes of a functionalized crown ether.
Hayvali Z.
Transition Metal Chemistry, 34(1), 97-101 (2009)
Ashraf S Hassan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-06)
A series of Bis-pyrazole Schiff bases (6a-d and 7a-d) and mono-pyrazole Schiff bases (8a-d and 9a-d) were designed and synthesized through the reaction of 5-aminopyrazoles 1a-d with aldehydes 2-5 using mild reaction condition with a good yield percentage. The chemical