Documenti fondamentali
118389
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H10(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
121-124 °C (lit.)
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCC(C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SGVUHPSBDNVHKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
cis-1,3-Dimethylcyclohexane undergoes ring opening reaction via dicarbene mechanism in the presence of iridium catalyst supported on SiO2.
Applicazioni
1,3-Dimethylcyclohexane was used to study ring opening reaction of 1,3-dimethylcyclohexane over Iridium catalysts modified by the addition of K and Ni.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ring opening of 1, 3-dimethylcyclohexane on Ir catalysts: Modification of product distribution by addition of Ni and K to improve fuel properties.
Dokjampa S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 274(1), 231-240 (2007)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)
Masahiro Kono et al.
Journal of natural products, 74(3), 391-394 (2011-02-15)
Retinal analogues have been used to probe the chromophore binding pocket and function of the rod visual pigment rhodopsin. Despite the high homology between rod and cone visual pigment proteins, conclusions drawn from rhodopsin studies should not necessarily be extrapolated