Documenti fondamentali
111856
Sigma-Aldrich
Propylcyclohexane
99%
Sinonimo/i:
n-Propylcyclohexane
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
8.7 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
478 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
155 °C (lit.)
Densità
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
DEDZSLCZHWTGOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Propylcyclohexane is a component of the surrogate biokerosene model fuel. It has been used in the kinetic studies of kerosene Jet A-1 oxidation. It has also been used to assay kerosene/rapeseed oil methyl ester (RME) mixture (80/20, mol/mol; biokerosene).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Philippe Dagaut et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(19), 3992-4000 (2007-01-27)
The kinetics of oxidation of kerosene Jet A-1 and a kerosene/rapeseed oil methyl ester (RME) mixture (80/20, mol/mol) (biokerosene) was studied experimentally in a jet-stirred reactor at 10 atm and constant residence time, over the temperature range 740-1200 K, and