Key Documents
110892
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexene
97%
Sinonimo/i:
(E)-2-Hexene
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1719020
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
263 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
473 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. eboll.
68-69 °C (lit.)
Punto di fusione
−98.5-−98 °C (lit.)
Densità
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Descrizione generale
trans-2-hexene is formed by the double bond shift and cis-trans isomerization which can be studied using microreactor-GLC techniques.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
The mechanism of double-bond isomerization of olefins on solid acids.
Brouwer DM et al.
J. Catal., 1(1), 22-31 (1962)