Documenti fondamentali
108790
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde sodium bisulfite addition compound
About This Item
Formula condensata:
NaO3SCH(OH)(CH2)3CH(OH)SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear (colourless to dark yellow-orange)
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
Stringa SMILE
OS(C(O)CCCC(O)S(O)(=O)=O)(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H12O8S2.2Na/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13;;/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
YGZZDQOCTFVBFC-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Glutaraldehyde may be used as a cross-linking reagent.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
H Fan et al.
International journal of pharmaceutics, 213(1-2), 103-116 (2001-02-13)
Doxorubicin is one of the most potent anti-tumor agents used generally in the treatment of bone cancer. Like other cancer chemotharepeutics, it produces undesirable side effects such as cardiotoxicity, which is especially severe when administrated via the conventional intravenous route.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108790-1KG
108790-250G
108790-50G4061838687166