Merck
SU860035
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, 1,5 mL, große Öffnung (6 mm), 11,6 x 32 mm
clear glass (with marking spot), volume 1.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass (with marking spot)
Leistungsmerkmale
Large opening (6.0 mm)
Verpackung
pkg of 100 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
12 mm
Durchm. × H
12 mm × 32 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)