Merck
SU860094
Supelco
Dichtungen für Fläschchen mit Crimp-Verschluss, SPME, 11 mm
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdurchm. × Dicke
11 mm × 1.3 mm
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)