Merck
854964
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, 1,5 mL, große Öffnung (6 mm), 11,6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 11 mm
Anwendung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)