Merck
854188
Supelco
Bördelkappen, 11 mm, mit PTFE/Gummiseptum
gold aluminum seal, size × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
gold aluminum seal
septum (TFE/butyl/red rubber)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Größe × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 11 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)