854171
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial (with marking spot)
Beschreibung
marking spot
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 8-425
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
854171 | 4061832323091 |