Merck
DWK74505-20
KIMBLE® scintillation vials with attached foamed PE lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Synonym(e):
KIMBLE Scintillation Vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Materialien
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
with cap
Verpackung
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Hersteller/Markenname
Kimble® 74505-20
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (57 mm) (340 mm)
Fläschchenkapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Allgemeine Beschreibung
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)