BP572
Deltamedran
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methylprednisolone
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C22H30O4/c1-12-9-15-16-6-8-22(26,13(2)23)21(16,4)11-18(25)19(15)20(3)7-5-14(24)10-17(12)20/h5,7,10,12,15-16,18-19,25-26H,6,8-9,11H2,1-4H3
InChIKey
UWMKPWKZGHRUQC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)