Wichtige Dokumente
33517
Phenol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.0-100.5%
99.5-100.5% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
≤0.05% m-cresol (GC)
≤0.05% o-cresol (GC)
≤0.05% p-cresol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
bp
180-181 °C
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Übergangstemp.
solidification point ≥40.5 °C
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤1 mg/kg
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?