M1755220
Methylprednisolonhydrogensuccinat für Leistungstest
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methylprednisolonhemisuccinat, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, Methylprednisolon-hydrogensuccinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methylprednisolone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
InChIKey
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Adrenal gland,Immune system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)