MHA000P20
Orange Serum Liquid Media Ampoule
capacity 2 mL, ampoule for cultvating aciduric microorganisms (yeast, mold, Lactic Acid Bacteria), particularly those associated with spoilage of citrus products
Synonym(e):
Orange Serum broth, OSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
clear medium orange
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
ambient
Eignung
molds
yeasts
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable