JBRMHBG05505
55-Plus™ Monitor
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, black filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Synonym(e):
Vakuumfiltrationseinheit
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black filter (gridded)
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
Hersteller/Markenname
55-PLUS™ Monitor
Parameter
100 mL sample volume
Filterdurchm.
55 mm
Filtrationsfläche
21.1 cm2
Porengröße
0.45 μm pore size
Eignung
suitable for (microbiological analysis)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Praktisch und einfach anzuwenden
- Sterilisierte, gebrauchsfertige Einheit, spart Zeit und Kosten
- Verringert die Arbeitsbelastung im Labor
- Schnellere Filtrationsrate aufgrund der größeren Oberfläche
Komponenten
- einer Basis
- Boden-Anschluss-Loch und Kappe
- Trichter und Deckel
- Adapter
WGK
WGK 3
Protokolle
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JBRMHBG05505 | 4053252566721 |