Merck
MHA000P2M
Millipore
m-Grün-Bouillon für Hefen und Schimmelpilze
ready-to-use, suitable for microbiology, for yeasts, for molds
Synonym(e):
M-Hefe- und Schimmelpilz-Bouillon, M-BCG (Brom-Kresol-Grün) Hefe- und Schimmelpilz-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
green
Aufnahme
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type bottled water
pH-Wert
4.6±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
m-Grün-Bouillon für Hefen und Schimmelpilze ist im Vergleich zu anderen Medien eine relativ komplexe Formel, die zur Isolierung von Pilzen und Hefen eingesetzt wird. Diese Formulierung ist reich an Nährstoffen und ermöglicht daher ein ausgezeichnetes Pilzwachstum. Das Bakterienwachstum wird durch einen sauren pH-Wert gehemmt. Der enzymatische Verdau von Casein und Tiergewebe liefert Stickstoff, Kohlenstoff und Aminosäuren für die m-Grün-Bouillon für Hefen und Schimmelpilze. Hefeextrakt dient als Vitaminquelle. Dextrose ist eine Energiequelle für den Stoffwechsel von Pilzen. Kaliumphosphat ist ein Puffermittel. Magnesiumsulfat, Thiamin und Diastase (eine Mischung amylolytischer (Stärke-)Enzyme) liefern wichtige Ionen, Mineralien und Nährstoffe. Bromkresolgrün dient als pH-Indikator und erleichtert die Visualisierung und Auszählung von Pilzkolonien. Die Kolonien haben ein grünes Erscheinungsbild aufgrund der Diffusion von Bromkresolgrün in die Kolonien (alkalische Reaktion). Saure Endprodukte von den Kolonien diffundieren in das Medium, wodurch der pH-Wert weiter reduziert wird und sich der Farbstoff gelb verfärbt (saure Reaktion). Hefe produziert grüne, opake Großkolonien. Schimmelpilzkolonien sind grün und faserartig.
Anwendung
m-Grün-Bouillon für Hefen und Schimmelpilze wird zur Untersuchung von alkoholfreien und anderen Getränken wie Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken und Wein auf Hefe- und Schimmelpilzbildung verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertige Flüssigmedien in Ampullen lösen zahlreiche Probleme in mikrobiologischen Laboren, in denen Zeit, Ausrüstung und geschultes Personal häufig Mangelware sind.
  • Sie sind in praktischen 2-ml-Kunststoffampullen für Einzeltests erhältlich, wodurch die Manipulation von Glasampullen entfällt und Abfall und Verfall vermieden werden, die bei lose verpackten Medien entstehen.
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 28–32 °C
Inkubationszeit: 48–72 h
Hinweis zur Analyse
Hefe produziert grüne, trübe große Kolonien. Schimmelpilzkolonien sind grün und faserartig.
QK-Organismen
S. cerevisiae (ATCC 9763)
A.brasilliensiszuvor A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Ziel-Mikroorganismen: Hefen und Schimmelpilze (Selektion nach pH-Wert)
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)