Merck
MHA000P2S
Millipore
m-Heterotroph-Keimzählbouillon
2ml ampoule for the recovery of stressed heterotrophic bacteria found in various types of water. Also suitable for water samples with low counts.
Synonym(e):
m-HPC-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Methode(n)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
clear tan to light amber
Aufnahme
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
pH-Wert
7.1±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
heterotrophic bacteria
Allgemeine Beschreibung
Heterotrophen sind Organismen wie Bakterien, Hefen und Schimmelpilze, die für ihr Wachstum eine externe Quelle für organischen Kohlenstoff benötigen. Die heterotrophe Keimzahl (HPC), früher als Standard-Keimzahl bezeichnet, ist ein Verfahren zur Schätzung der Anzahl lebender heterotropher Bakterien in Wasser.{14} Dieser Test kann nützliche Informationen über die Wasserqualität sowie unterstützende Daten über die Bedeutung von Coliform-Testergebnissen liefern. HPC-Medium kann zur Bestimmung von Bakterien mit der Membranfiltermethode verwendet werden. Peptischer Verdau aus Tiergewebe ist die Nährstoffquelle für Organismen, die nicht sehr anspruchsvoll sind. Gelatine wird von Mikroorganismen über einen proteolytischen Mechanismus verwertet. Durch Zugabe von Glycerin zum Basalmedium erhält man eine Kohlenstoff- und Energiequelle
Anwendung
m-HPC-Medium wird zur Wiederfindung gestresster heterotropher Bakterien verwendet, die in verschiedenen Arten von Wasser vorkommen. Auch für Wasserproben mit geringer Keimzahl geeignet. Bier, Wasser in Flaschen, Most, Softdrink, Sportgetränk und Wein. Die Medien finden Anwendung in den Bereichen Klinik, Kosmetika, Umweltanalyse, Lebensmittel und Getränke sowie QC in der Industrie.
Verpackung
2-mL-Plastikampullen
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 30–35 °C
Inkubationszeit: 48–72 Stunden
Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser
Angaben zur Herstellung
Medien vor der Verwendung bei 30–50 °C bis zur Verflüssigung erwärmen. Nicht in der Mikrowelle erhitzen.
Nährmedium
m-HPC
Hinweis zur Analyse
Kolonien sind transparent bis cremig weiß, einige produzieren ggf. Pigment
QC-Organismen
E. coli (ATCC 25922)
S. epidermidis (ATCC 14990)
Ziel-Mikroorganismen: Gesamtkeimzahl
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Standard plate count methodology: a new membrane filter procedure for potable water and swimming pools
Taylor R and Geldreich EE
J. Amer. Water Works Assoc., 71 (1979)