688001
Y-27632
≥95% (HPLC), liquid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Y-27632, Rho-Kinasehemmer VI
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Y-27632, InSolution, ≥95%, reversible, inhibitor of Rho kinases
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
p160ROCK
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1999. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable