Z178209
Scienceware® Polypropylentrichter für Labore, schwere Ausführung
capacity 180 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14696-0000
Länge
104.8 mm
Kapazität
180 mL
Durchmesser
101.6 mm
Schaft AD
19.1 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit Ablaufrillen im Stiel. Empfohlen für lang andauernde Laborarbeit.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178209-6EA | 4061832262680 |