Z178225
Scienceware® Polypropylentrichter für Labore, schwere Ausführung
capacity 720 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14698-0000
Länge
69.9 mm
Kapazität
720 mL
Durchmesser
184.2 mm
Schaft AD
25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit Ablaufrillen im Stiel. Empfohlen für lang andauernde Laborarbeit.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)